Kluczowe dokumenty
921564
Aluminum doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 3.5 cP , work function 3.9 eVvariation )
Synonim(y):
Atrament Al:ZnO, Atrament dla OLED, Atrament do warstw selektywnych ładunkowo w elektronice drukowanej, Dyspersja nanocząstek Al:ZnO, Fotodetektory, OPV, PV, QLED
About This Item
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Poziom jakości
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2.5 wt. %
praca wyjścia
3.9 eV, variation
lepkość
3.5 cP
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Al][Zn]=O
InChI
1S/Al.O.Zn
Klucz InChI
PZVKIZCGFVBSGD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest używany jako optyczny element dystansowy w wysokowydajnych organicznych ogniwach słonecznych o dostrojonym kolorze i został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Temperatura wyżarzania 80-120°C.
Uwaga dotycząca przygotowania
- Przechowywanie: W ciemności w temperaturze pokojowej
- Przed zastosowaniem: Wstrząsnąć, poddać działaniu ultradźwięków i (opcjonalnie) przefiltrować przez filtr PTFE 0,45 μm
- Obróbka końcowa: Wyżarzanie osadzonych warstw ZnO z domieszką Al w temperaturze 80-120°C
- Optymalizacja grubości może być konieczna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.