Merck
795666
Sigma-Aldrich
Garg 5-bromo-3,4-pyridyne precursor
95%
Synonim(y):
5-Bromo-4-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BrF3NO3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
gęstość
1.549 g/L at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CN=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H11BrF3NO3SSi/c1-19(2,3)8-6(10)4-14-5-7(8)17-18(15,16)9(11,12)13/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
DFTOVRWLXREECB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions, which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Powiązane treści
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.