Merck
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
Wybierz wielkość
100 G
239,00 zł
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
239,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9B3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.53
Beilstein:
1709158
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
30 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
gęstość
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
Klucz InChI
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)