Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12F3NO3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n/D 1.455
density
1.259 at 25 °C
functional group
fluoro, triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C=NC=C1
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)8-4-5-13-6-7(8)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
InChI key
HJIBLRJECSPWKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Prekursor pirydyniowy może być aktywowany w łagodnych warunkach fluorkowych; które są wysoce reaktywne z dienami i innymi dipolarifilami (np. azydkami) w celu dostarczenia produktów cykloaddycji zawierających motyw indolowy.
Packaging
Każdy produkt AldrichCPR zostanie zapakowany w jedną skonsolidowaną jednostkę, chyba że w momencie składania zamówienia zostanie określonych kilka jednostek.
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 95% | description 97% |
| assay 97% | assay 95% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 1.259 at 25 °C | density 1.549 g/L at 25 °C | density - | density - |
| form liquid | form liquid | form solid | form solid |
| refractive index n/D 1.455 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?