Merck
795569
Sigma-Aldrich
Garg 4,5-indolyne precursor
95%
Synonim(y):
Trifluorometanosulfonian 4-(trimetylosililo)-1H-indol-5-ylu
Wybierz wielkość
1 G
972,00 zł
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
972,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14F3NO3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
43-48 °C
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C2=C(NC=C2)C=C1)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C12H14F3NO3SSi/c1-21(2,3)11-8-6-7-16-9(8)4-5-10(11)19-20(17,18)12(13,14)15/h4-7,16H,1-3H3
Klucz InChI
LLCJFYYASDIOJN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Prekursor Garg 4,5-indolyne jest prekursorem indolyne opracowanym przez profesora Neila Garga i współpracowników. Jest szeroko stosowany do syntezy różnych związków na bazie N-heterocyklicznych. Jest również przydatny do otrzymywania podstawionych indoli (produkty cykloaddycji Dielsa-Aldera i azydków).
Zastosowanie
Prekursor indolowy może być aktywowany w łagodnych warunkach fluorkowych, które są wysoce reaktywne z dienami i innymi dipolarifilami (np. azydkami) w celu uzyskania produktów cykloaddycji zawierających motyw indolowy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Powiązane treści
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.