Przejdź do
732141
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
785,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
785,40 zł
Cena katalogowa924,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
240-246 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2cncn2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-9-5-10(7)4-6/h1-5H
InChI key
YLWZYCSSUYSOAW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYX00257SYX00251OTV000574
description
-
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
240-246 °C
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
aldehyde, phenyl
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)