Kluczowe dokumenty
795399
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
60 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonim(y):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
opis
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
Próba
>95% (reactant free)
Formularz
dispersion
nanourchin
powierzchnia
1.13E+04nm^2
śr. rozm. cząst.
60 nm
pH
6-7
λmaks.
585 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanocząstki złota są szeroko stosowane w badaniach biomedycznych ze względu na ich biokompatybilność, łatwą koniugację z biomolekułami i unikalne właściwości optyczne wynikające z rezonansu plazmonów powierzchniowych[1][2]. Obecność nanoanten w NanoUrchins wzmacnia efekt plazmonowego rezonansu wygaszania, co poprawia optyczne efekty ograniczające[3].
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eliza Hutter et al.
ACS nano, 4(5), 2595-2606 (2010-03-25)
Given the emergence of nanotherapeutics and nanodiagnostics as key tools in today's medicine, it has become of critical importance to define precisely the interactions of nanomaterials with biological systems and to characterize the resulting cellular response. We report here the
Xiansong Wang et al.
Nanoscale, 4(24), 7766-7772 (2012-11-10)
The hierarchically assembled Au microspheres/sea urchin-like structures have been synthesized in aqueous solution at room temperature with and without proteins (bovine serum albumin, BSA) as mediators. The average diameter of an individual Au microsphere is 300-600 nm, which is composed
Eliza Hutter et al.
Microscopy research and technique, 74(7), 592-604 (2010-09-11)
Nanoparticles are the latest tool acquired by the science of bioimaging, serving primarily as new contrast agents, sensors, or signal enhancing agents in established and developing imaging techniques. This review focuses on the unique properties of two classes of nanoparticles:
Exploration of Nanostructured Functional Materials Based on Hybridization of Inorganic 2D Nanosheets.
Gunjakar JL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 3847-3863 (2014)
Produkty
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.