Merck
794325
Sigma-Aldrich
Basolite® Z377
Synonim(y):
MOF 177
Wybierz wielkość
10 G
2070,00 zł
100 G
7670,00 zł
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
2070,00 zł
100 G
7670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H30O13Zn4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1148.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Composition: Carbon (C) 55 g/100g, Zinc (Zn) 22 g/100g ±10%
Surface area: Lanmuir Suface area = 5000-5200 m2/g, Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16h
Poziom jakości
Formularz
powder
powierzchnia
3800-4000 m2/g , Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16
ciąg SMILES
[O-]C(C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=C(C([O-])=O)C=C3)=CC(C4=CC=C(C(O[Zn+])O[Zn+]O[Zn+]OC(C5=CC=C(C6=CC(C7=CC=C(C([O-])=O)C=C7)=CC(C8=CC=C(C([O-])=O)C=C8)=C6)C=C5)O[Zn+])C=C4)=C2)C=C1)=O
InChI
1S/2C27H18O6.O.4Zn/c2*28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33;;;;;/h2*1-15,25H,(H,30,31)(H,32,33);;;;;/q2*-2;;4*+2/p-4
Klucz InChI
CLMVSZQXLQAGTL-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Basolite® Z377, also known as MOF 177, is a commonly used metal organic framework for hydrogen absorption.[1]
Informacje prawne
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrogen physisorption in high SSA microporous materials - A comparison between AX-2133 and MOF-177 at cryogenic conditions
Schlichtenmayer, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(1), 586-591 (2011)
Questions
  1. What is the average particle size of this
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.