Przejdź do
808628
Gold nanoparticles
5 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Synonim(y):
Biotin Gold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12141717
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-791-2
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEG 5000
Quality Segment
form
dispersion in H2O, nanoparticles
packaging
pkg of 0.5 mL
OD
50
surface area
6.18 m2/g
diameter
5 nm
pH
5-7
density
1.00 g/cm3
λmax
513-517 nm
functional group
biotin
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Gold nanoparticles PEG 5000 biotin terminated.
Application
Biotin functionalized gold nanoparticles are suitable for binding of streptavidin labelled conjugates. The gold nanoparticle label allows for straightforward detection of streptavidin by measuring the increase in absorbance of the sample upon binding. The absorption maximum is gold nanoparticle size dependent, and ranges from 515-520 nm for a 5 nm particle to 572 nm for a 100 nm particle.
Gold nanoparticles 5 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O can be used as a theranostic agent for potential usage in cancer therapy and treatment of COVID-19. It can also be used in the detection of pathogens for biosensing applications. AuNPs may be used to prepare SARS-CoV-2 conjugate for COVID-19 detection using lateral flow immunoassay technique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gold nanoparticles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)