Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Halogenations
concentration
0.1 M in toluene
density
0.865 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1(N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C)F
InChI
1S/C27H36F2N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)30-15-16-31(27(30,28)29)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3
InChI key
FQXXWTOSPDVNSG-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 M in toluene | description AldrichCPR | description ≥95% | description 97% |
| density 0.865 g/mL at 25 °C | density 1.423 g/mL at 25 °C | density - | density 1.423 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form powder | form liquid |
| concentration 0.1 M in toluene | concentration - | concentration - | concentration - |
| functional group fluoro | functional group aldehyde, fluoro | functional group - | functional group fluoro, aldehyde |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[CpNi(IPr)Cl] ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/314/702/e2fe0434-1441-4ac7-9643-e67ab1965f1f/640/e2fe0434-1441-4ac7-9643-e67ab1965f1f.png)