Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł 1666,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.49
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Halogenations, reagent type: ligand
functional group
chloro
SMILES string
[Cl+]=C1N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;/h9-20H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JDMACANGISWEGX-UHFFFAOYSA-M
Application
This chloroimidazolium chloride is used in the deoxyfluorination of phenols. Recently, the Ritter lab used it in conjunction with 902314 and 906794 to incorporate the [18F]fluoride radiolabel site specifically into polypeptides for use with positron emission tomography (PET) imaging in the study of various biological applications.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description - | description >97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC/T) |
| assay ≥95% | assay - | assay >97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC/T) |
| reaction suitability reaction type: Halogenations, reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - | reaction suitability - |
| functional group chloro | functional group - | functional group - | functional group - |
| form powder | form solid | form crystals | form liquid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?