Przejdź do
797537
PhenoFluor™ Mix
Synonim(y):
N,N?′-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)chloroimidazolium chloride and CsF mixture (1:2)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
1297,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Halogenations
mp
228.65 °C
SMILES string
[Cs]F.Cl[C+]1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)C=CN1C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH.Cs.FH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;;;/h9-20H,1-8H3;1H;;1H/q+1;;+1;/p-2
InChI key
AHNDOFVAHQKSBA-UHFFFAOYSA-L
General description
PhenoFluor™ Mix is a mixture of N,N′-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)chloroimidazolium chloride and CsF in 1:2 weight ratio.
Application
PhenoFluor™ Mix is a benchtop stable alternative to PhenoFluor™, which is a reagent for the deoxyfluorination of phenols, including electron-deficient, electron-rich, and heterocyclic phenols. Deoxyfluorination with PhenoFluor™ Mix is operationally simple and scalable.
Other Notes
Mix well, before use. Material can separate when not in use.
Legal Information
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
795291D17106
description
-
description
0.1 M in toluene
description
>97%
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
-
form
powder
form
liquid
form
powder
mp
228.65 °C
mp
-
mp
160-162 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Kidney,Adrenal gland, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)