Merck
774995
Sigma-Aldrich
N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine
90%
Synonim(y):
N-α-Boc-propargyl-lysine-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC#C)C(O)=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
VHCJWKDEXGPNCX-NSHDSACASA-N
Zastosowanie
Lizyna modyfikowana alkinami, która, jak wykazano, może być włączana specyficznie dla miejsca do rekombinowanych białek.[1][2]
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
164.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
73.33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of threefold glycosylated proteins using click chemistry and genetically encoded unnatural amino acids.
Emine Kaya et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 10(18), 2858-2861 (2009-11-10)
Duy P Nguyen et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(25), 8720-8721 (2009-06-12)
We demonstrate that an orthogonal Methanosarcina barkeri MS pyrrolysyl-tRNA synthetase/tRNA(CUA) pair directs the efficient, site-specific incorporation of N6-[(2-propynyloxy)carbonyl]-L-lysine, containing a carbon-carbon triple bond, and N6-[(2-azidoethoxy)carbonyl]-L-lysine, containing an azido group, into recombinant proteins in Escherichia coli. Proteins containing the alkyne functional