Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
351,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
InChI key
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description ≥98.5% (GC) |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay ≥98.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.458 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.440 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.), n20/D 1.479 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 63-65 °C/9 mmHg (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 86 °C (lit.) | bp 92-93 °C/25 mmHg (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Ostrzeżenia
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6089-04-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?