Merck
774928
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M110
Umicore
Synonim(y):
7528 M11
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H56Cl2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H10.2C12H23P.2ClH.Ru/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;2*1-10(2)9-13-11-5-3-6-12(13)8-4-7-11;;;/h1-9,11H;2*10-12H,3-9H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2/t;2*11-,12+,13?;;;
Klucz InChI
CCCYSKLUNSOBHP-VHCIOWHVSA-L
Informacje prawne
Produkt Umicore
Licencja na produkt
Ten produkt, jego wytwarzanie lub użytkowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Umicore PMC pod adresem http://www.pmc.umicore.com.
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)