Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H65ClN2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1172.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CX33, Umicore
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
InChI key
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?