Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCC(=O)COCCO
InChI
1S/C11H15NO7/c13-5-6-18-7-8(14)1-4-11(17)19-12-9(15)2-3-10(12)16/h13H,1-7H2
InChI key
OVPTZXRXNNJKSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Matrix metalloproteinases-2/9-sensitive peptide-conjugated polymer micelles for site-specific release of drugs and enhancing tumor accumulation: preparation and in vitro and in vivo evaluation. This study explores the use of Methoxypolyethylene glycol succinate N-hydroxysuccinimide (MPEG-S-NHS) for creating peptide-conjugated polymer micelles that are sensitive to matrix metalloproteinases-2/9. These micelles are designed for site-specific drug release and increased tumor targeting, showcasing a promising application in advanced drug delivery systems (Zhang X, Wang X, Zhong W, Ren X, Sha X, Fang X, 2016) [link].
Other Notes
Shearwater Polymers product
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥80% | assay ≥80% (NMR) | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol average Mn 750](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/244/886/c80fd8d8-9a62-4a97-be17-32d83ffd1dfb/640/c80fd8d8-9a62-4a97-be17-32d83ffd1dfb.png)