900204
Hydroxyapatite
powder, 5 μm
Synonim(y):
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
About This Item
Polecane produkty
opis
Particle size: <5.0 μm ± 1.0 μm
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Poziom jakości
Postać
powder
powierzchnia
≥80 m2/g
wielkość cząstki
5 μm
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Klucz InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3