Merck
341452
Sigma-Aldrich
Aluminum phosphate
reagent grade
Synonim(y):
Aluminum monophosphate, Monoaluminum phosphate
Wybierz wielkość
100 G
166,00 zł
500 G
595,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
166,00 zł
500 G
595,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AlO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Formularz
powder
gęstość
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Al.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Klucz InChI
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Fosforan glinu to stabilne termicznie białe krystaliczne ciało stałe odpowiednie do zastosowań wysokotemperaturowych. Ponadto jest skutecznym środkiem zmniejszającym palność i jest odporny na kwasy, co zwiększa jego użyteczność w różnych środowiskach. Jego unikalne właściwości sprawiają, że nadaje się do stosowania w magazynowaniu energii, katalizie, ceramice i farmaceutykach.
Zastosowanie
Można stosować fosforan glinu:
  • Jako dwufunkcyjny dodatek do wytwarzania elektrod dla akumulatorów Li-S. Działa jako środek wychwytujący polisiarczek litu w celu zmniejszenia i ustabilizowania oporu międzyfazowego podczas cykli.
  • Jako powłoka ochronna na elektrodach akumulatorów litowo-jonowych, aby pomóc złagodzić kwestie związane z degradacją i niestabilnością elektrod, poprawiając w ten sposób długoterminową wydajność i żywotność akumulatora.
  • Jako prekursor do syntezy kompozytów zmniejszających palność.
Właściwości fizyczne
Nonstoichiometric compound
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lorena E Brown
Vaccine, 28(50), 8043-8045 (2010-09-21)
Current seasonal influenza vaccines aim to induce high-titred virus-neutralizing antibody to the viral hemagglutinin (HA), which is the best form of protection against infection, but these vaccines can be poorly efficacious in the elderly and other target groups that rely
Jun Lü et al.
Plant cell reports, 31(1), 49-56 (2011-08-25)
Phosphorus (P) is an essential nutrient for plant growth and development, but is generally unavailable and inaccessible in soil, since applied P is mostly fixed to aluminium (Al) and ferrum (Fe) in acidic soils and to calcium (Ca) in alkaline
Alexey V Krasavin et al.
Nano letters, 11(6), 2231-2235 (2011-05-06)
We experimentally demonstrate suppressed absorption and stimulated emission of surface plasmon polaritons (SPP) leading to all-plasmonic modulation of an SPP signal propagating at the interface between a metal and a gain medium; these observations are supported by the developed theory.
Lucija Tomljenovic et al.
Journal of inorganic biochemistry, 105(11), 1489-1499 (2011-11-22)
Autism spectrum disorders (ASD) are serious multisystem developmental disorders and an urgent global public health concern. Dysfunctional immunity and impaired brain function are core deficits in ASD. Aluminum (Al), the most commonly used vaccine adjuvant, is a demonstrated neurotoxin and
Fikru Tafesse et al.
Talanta, 83(5), 1491-1495 (2011-01-18)
A highly selective and sensitive phosphate sensor has been fabricated by constructing a crystal disk consisting of variable mixtures of aluminium powder (Al), aluminium phosphate (AlPO(4)) and powdered copper (Cu). The membrane sensor exhibits linear potential response in the concentration