Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł 370,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,50 zł
Cena katalogowa494,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
99.998% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
900 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble(lit.)
density
4.0 g/mL (lit.)
SMILES string
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Zn/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
InChI key
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.998% trace metals basis | description ≥19% active phoshor (P) basis, powder | description 50-60% | description Dye content 97 % |
| form powder and chunks | form powder | form powder | form - |
| solubility H2O: insoluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay 99.998% trace metals basis | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 4.0 g/mL (lit.) | density - | density 1.57 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| impurities ≤25.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?