Merck
50553
Sigma-Aldrich
α-Tri-Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Synonim(y):
α-TCP, α-Tricalcium phosphate
Wybierz wielkość
1 G
692,00 zł
10 G
4160,00 zł
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
692,00 zł
10 G
4160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ca3(PO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.52
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
transfection: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Klucz InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Fosforan α-trójwapniowy (α-TCP) może być wytwarzany przez ogrzewanie niskotemperaturowego polimorfu β-TCP. Może być również wytwarzany przez krystalizację termiczną amorficznych prekursorów o odpowiednim składzie powyżej temperatury transformacji. α-TCP jest biokompatybilny jak β-TCP. Jest wysoce rozpuszczalny i szybko hydrolizuje do pozbawionego wapnia hydroksyapatytu. Sprawia to, że α-TCP jest korzystnym składnikiem do formułowania samoutwardzalnych osteotransdukcyjnych cementów kostnych oraz biodegradowalnych bioceramik i kompozytów do naprawy kości.[1]
α-tri-Calcium to bezsmakowy proszek zawierający nadmiar tlenku wapnia. Jest powszechnie stosowany do wprowadzania DNA i transfekcji komórek eukariotycznych w eksperymentach biologii molekularnej.
Zastosowanie
Do analizy cementu kostnego; standardowo.
Fosforan α-trójwapniowy został użyty do transfekcji komórek 293T i 231 wektorem transpozonu PiggyBac LSS-mOrange- aspartate-glutamate-valine-aspartate (DEVD) -mKate2 oraz w badaniach weryfikacji reportera.[2]
Nadaje się do
  • przejściowej i stabilnej transfekcji szerokiego zakresu typów komórek
  • systemy dostarczania leków
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
alpha-Tricalcium phosphate: Synthesis, properties and biomedical applications
Carrodeguas R G and De A S
Acta Biomaterialia, 7(10), 3536-3546 (2011)
A Caspase-3 Reporter for Fluorescence Lifetime Imaging of Single-Cell Apoptosis
Buschhaus J, et al.
Cells, 7(6), 57-57 (2018)
Michael D Weiden et al.
PloS one, 9(10), e108476-e108476 (2014-10-02)
While exploring the effects of aerosol IFN-γ treatment in HIV-1/tuberculosis co-infected patients, we observed A to G mutations in HIV-1 envelope sequences derived from bronchoalveolar lavage (BAL) of aerosol IFN-γ-treated patients and induction of adenosine deaminase acting on RNA 1
S I Roohani-Esfahani et al.
Acta biomaterialia, 8(11), 4162-4172 (2012-07-31)
This is the first reported study to prepare highly porous baghdadite (Ca₃ZrSi₂O₉) scaffolds with and without surface modification and investigate their ability to repair critical-sized bone defects in a rabbit radius under normal load. The modification was carried out to
A Butscher et al.
Acta biomaterialia, 9(2), 5369-5378 (2012-10-17)
Powder based three-dimensional printing (3DP) allows great versatility in material and geometry. These characteristics make 3DP an interesting method for the production of tissue engineering scaffolds. However, 3DP has major limitations, such as limited resolution and accuracy, hence preventing the