Kluczowe dokumenty
918601
Alpha-Tricalcium phosphate
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
Synonim(y):
Proszek TCP
Wybierz wielkość
761,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
761,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
wielkość cząstki
<500 μm
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Klucz InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)