Merck
773506
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(phenylcarbonothioylthio)-2-phenylacetate
98%
Synonim(y):
α-[(Phenylthioxomethyl)thio]benzeneacetic acid ethyl ester, dithiobenzoate RAFT, Benzodithioate phenyl acetic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
1 G
673,00 zł
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
673,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
48-53 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(SC(=S)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2S2/c1-2-19-16(18)15(13-9-5-3-6-10-13)21-17(20)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3
Klucz InChI
SQKNCNYHCGWDEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
This is a RAFT agent for controlled radical polymerization, well-suited for methacrylates and methacrylamides. This is a more temperature stable alternative to Aldrich Prod No. 761257. Chain Transfer Agent (CTA)
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Produkty
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.