Kluczowe dokumenty
751138
1-(Methoxycarbonyl)ethyl benzodithioate
≥97%
Synonim(y):
2-[(Phenylthioxomethyl)thio]propanoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
881,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
881,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6288
bp
275.2-284.4 °C
gęstość
1.1777 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(C(C)C(=O)OC)C(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2S2/c1-8(10(12)13-2)15-11(14)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
WPFPXUQEUXJYHU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.