Kluczowe dokumenty
773468
Propargyl 2-bromoisobutyrate
>97%
Synonim(y):
Acetylene ATRP initiator, Acetylene BiB, Propyne 2-bromoisobutyrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
>97%
Postać
solid or liquid
tw
188-194 °C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C7H9BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h1H,5H2,2-3H3
Klucz InChI
XTILOBFYTKJHJZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
89.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.