Kluczowe dokumenty
306851
2-Bromo-2-methylpropionic acid
98%
Synonim(y):
α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
Wybierz wielkość
223,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
223,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
198-200 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(2,5)3(6)7/h1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?