Kluczowe dokumenty
792055
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Synonim(y):
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
Wybierz wielkość
1120,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1120,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482
gęstość
1.437 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.