Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł 1606,50 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
mol wt
average Mn 480
Quality Segment
contains
100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C
InChI key
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 480, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 100 ppm BHT as inhibitor | description average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor | description Mn 5000, Tissue Engineering grade | description Mn 2000, Tissue Engineering grade |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 100 ppm BHT as inhibitor | contains MEHQ as inhibitor | contains - | contains - |
| mol wt average Mn 480 | mol wt average Mn 2,000 | mol wt Mn 5000 | mol wt Mn 2000 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?