Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 437,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
437,00 zł
form
solution
Quality Segment
concentration
~2.0 M in THF
functional group
amine
SMILES string
CN(C)P(=NC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H39N7P2/c1-14(2,3)15-22(17(4)5,18(6)7)16-23(19(8)9,20(10)11)21(12)13/h1-13H3
InChI key
CJTQESMNKMUZAO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~2.0 M in THF | description ~0.8 M in hexane | description ≥98.0% (NT) | description ≥97.0% (GC) |
| concentration ~2.0 M in THF | concentration ~0.8 M in hexane | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?