537284
[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl)ammonium hydroxide
95%
Synonim(y):
DMAPS, 2-(N-3-Sulfopropyl-N,N-dimethyl ammonium)ethyl methacrylate, N-(3-Sulfopropyl)-N-(methacryloxyethyl)-N,N-dimethylammonium betaine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
mp
150-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
Klucz InChI
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1