Kluczowe dokumenty
366404
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
97%
Synonim(y):
HMTETA
Wybierz wielkość
603,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
603,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)CCN(C)CCN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C12H30N4/c1-13(2)7-9-15(5)11-12-16(6)10-8-14(3)4/h7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
DWFKOMDBEKIATP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokoły
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.