Merck
80631
Sigma-Aldrich
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
40% in THF
Synonim(y):
HMN-Na Sol, NaHMDS solution, Hexamethyldisilazane sodium salt solution
Wybierz wielkość
500 ML
967,00 zł
967,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
967,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.37
Beilstein:
3629917
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
967,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
40% in THF
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, also known as NaHMDS, is a metal dialkylamide reagent that combines both high basicity and nucleophilicity.[1] It is a general reagent used for the enolization of carbonyl compounds.[2]
  • It can be used to prepare phosphonium ylides in Wittig reaction.[3]
  • NaHMDS solution can also be used as a source of nitrogen in aminomethylation[4] and in the synthesis of primary amines from the corresponding alkyl halides.[5]
Inne uwagi
ceny dla ilości hurtowych na zapytanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eine einfache Synthese primarer Amine uber ihre N, N?Bis (trimethylsilyl)?Derivate.
Bestmann H J and Wolfel G
Chemische Berichte, 117(3), 1250-1254 (1984)
(E)?Selective Wittig Reactions between a Nonstabilized Phosphonium Ylide Bearing a Phosphastibatriptycene Skeleton and Benzaldehydes.
Uchiyama Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2017(1), 159-174 (2017)
Sodium Hexamethyldisilazide.
Watson B T and Lebel H
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2005)
Regio and stereoselective preparation of enolates from ketones by means of sodium bis (trimethylsilyl)-azide.
Gaudemar M and Bellassoued M
Tetrahedron Letters, 30(21), 2779-2782 (1989)
Silylated Amines II. A New, Highly Variable Amine Synthesis by the N,N-Bis(trimethylsilyl)aminomethylation of Grignard Compounds.
Bestmann H J, et al.
Synthesis, 1987(09), 848-850 (1987)
Produkty
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).