Merck
763918
Sigma-Aldrich
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution
greener alternative
5 wt. % in H2O
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
10 ML
158,00 zł
50 ML
618,00 zł
100 ML
1130,00 zł
500 ML
4320,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
158,00 zł
50 ML
618,00 zł
100 ML
1130,00 zł
500 ML
4320,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H4O)nC34H56O5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: surfactant
IVD
for in vitro diagnostic use
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
5 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.340
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product TPGS-750-M is a lead surfactant for many transition metal-catalyzed cross-couplings and has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Nonionic amphile used to increase aqueous solubility of lipophilic catalysts and substrates. Olefin metathesis, Sonogashira, Suzuki-Miyaura, and Buchwald cross-coupling reactions have been successfully performed in aqueous media employing TPGS-750-M.
Second generation amphiphile which forms micelles upon dissolution in water allowing a variety of cross-coupling reactions to take place in water instead of organic solvent.
Included among the possible reactions are:
  • Olefin metathesis
  • Pd-catalyzed cross coupling reactions including Heck, Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig reactions
  • C-H activation reactions
Second generation amphiphile for cross-coupling reactions in water
Inne uwagi
Watch Professor Lipshutz talk about TPGS-750-M in this webinar:
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lipshutz i współpracownicy opracowali niedawno technologię drugiej generacji swojego oryginalnego środka powierzchniowo czynnego PTS opartego na pochodnej polioksyetanylo-α-bursztynianu tokoferylu, TPGS-750-M.
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Powiązane treści
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.