Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł 1057,50 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
211,00 zł
Nazwa produktu
PS-750-M, solution, 3 wt. % in H2O
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
3 wt. % in H2O
refractive index
n/D 1.3373
density
0.9931 g/mL
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
PS-750-M allows for a variety of reactions, including challenging cross-couplings and monofluorination of indoles, to be conducted in water.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solution, 3 wt. % in H2O | description - | description 2% w/w in H2O | description 96% |
| form liquid | form solid, (Powder or Solid or Chunks) | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 0.9931 g/mL | density - | density 1.005 g/mL at 25 °C | density - |
| concentration 3 wt. % in H2O | concentration - | concentration 2% w/w in H2O | concentration - |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Catalysis |
| greener alternative category | greener alternative category , Aligned | greener alternative category | greener alternative category |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PS-750-M
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?