Merck
763896
Sigma-Aldrich
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate
greener alternative
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
1 G
176,00 zł
10 G
1170,00 zł
25 G
2370,00 zł
100 G
5730,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
176,00 zł
10 G
1170,00 zł
25 G
2370,00 zł
100 G
5730,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: surfactant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
temp. przejścia
Tm 29-34
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product TPGS-750-M is a lead surfactant for many transition metal-catalyzed cross-couplings and has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Zastosowanie
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate (TPGS-750-M), a biodegradable and water-soluble derivative of natural vitamin E, is used as an environmentally benign nonionic surfactant in metal-catalyzed cross-coupling reactions in water. It is used in Heck, Suzuki-Miyaura, Sonogashira, and Negishi like couplings reactions.[1] It can also be utilized in aminations, C-H activations, and olefin metathesis reactions.[1][2]
TPGS-750-M can also be employed in:
  • The nucleophilic aromatic substitution reaction of aryl and heteroaryl halides with nitrogen, oxygen, and sulfur nucleophiles under mild conditions.[3]
  • The preparation of quinoxaline-2,3 diones from quinoxalinones via C(sp2)-H hydroxylation reaction.[4]
  • The intramolecular N-arylation of amines using a copper catalyst.[2]
Inne uwagi
Watch Professor Lipshutz talk about TPGS-750-M in this webinar:
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metal-Free C3 Hydroxylation of Quinoxalin-2 (1H)-ones in Water
Peng S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 361(24), 5721-5726 (2019)
Application of nanoparticle mediated N-arylation of amines for the synthesis of pharmaceutical entities using vit-E analogues as amphiphiles in water
Kumar A and Bishnoi AK
Royal Society of Chemistry Advances, 5(26), 20516-20520 (2015)
Nucleophilic aromatic substitution reactions in water enabled by micellar catalysis
Isley NA, et al.
Organic Letters, 17(19), 4734-4737 (2015)
Metal-Free C3 Hydroxylation of Quinoxalin-2 (1H)-ones in Water
Peng S, et al.
advanced synthesis and catalysis, 361(24), 5721-5726 (2019)
TPGS-750-M: a second-generation amphiphile for metal-catalyzed cross-couplings in water at room temperature
Lipshutz BH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4379-4391 (2011)
Produkty
Lipshutz i współpracownicy opracowali niedawno technologię drugiej generacji swojego oryginalnego środka powierzchniowo czynnego PTS opartego na pochodnej polioksyetanylo-α-bursztynianu tokoferylu, TPGS-750-M.
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Zobacz wszystko
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Powiązane treści
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.