Przejdź do
911151
PS-750-M
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
powder, solid or chunks
Synonim(y):
FI-750-M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H4O)nC18H33NO3
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PS-750-M,
form
solid, (Powder or Solid or Chunks)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced to increase the catalytic efficiency and acts as an environmentally benign and sustainable amphiphile. Find details here.
Application
PS-750-M is a custom surfactant developed in the Handa lab. PS-750-M allows for a variety of reactions, including challenging cross-couplings and monofluorination of indoles, to be conducted in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
911178776033189138
description
-
description
solution, 3 wt. % in H2O
description
2% w/w in H2O
description
98%
form
solid, (Powder or Solid or Chunks)
form
liquid
form
liquid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PS-750-M
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)