Przejdź do
655422
QuadraPure® TU
macroporous, 400-600 μm particle size
Synonim(y):
QuadraPure® Thiourea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5750,00 zł
4312,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12163800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
particle size
400-600 μm
General description
QuadraPure® TU is a thiourea-based metal scavenger resin that can be used to prevent metal contamination that occurs during pharmaceutical or fine chemical processing.
Application
Metal Scavenger: Pd, Pt, Ru, Rh, Au, Ag, Cu, Hg, Pb, Cd, Ni, Co, Fe, V, Zn
QuadraPure® TU has been used to remove color from the solution due to leaching of copper species during the copper(I)-mediated 1,2,3-triazole formation via [3+2] cycloaddition of acetylenic compounds with azides. It has also been used as a modifier for carbon pastes to develop QuadraPure® TU residue functionalized resin-modified carbon paste electrode (“TUR-CPE”) for the determination of Pb(II) ions.
Other applications include the removal of metal ions like copper and palladium that leach out during continuous flow coupling reactions.
Legal Information
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
551473694517657646
description
macroporous, 400-600 μm particle size
description
50-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
400-1100 μm particle size
description
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: nucleophile reactive
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reagent type: chelator, reagent type: catalyst
particle size
400-600 μm
particle size
50-90 mesh
particle size
400-1100 μm
particle size
100-400 μm
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)