Merck
761907
Sigma-Aldrich
4-Bromo-6-iodoquinoline
96%
Wybierz wielkość
1 G
442,00 zł
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
442,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrIN
Masa cząsteczkowa:
333.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
173-178 °C
grupa funkcyjna
bromo
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
Klucz InChI
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)