For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
761516
Dibenzocyclooctyne-acid
95%, storage temp.:-20°C
Synonim(y):
DBCO-Acid
Wybierz wielkość
195,50 zł
Cena katalogowa230,00 złZaoszczędź 15%Wybierz wielkość
About This Item
195,50 zł
Cena katalogowa230,00 złZaoszczędź 15%Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
118-125 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC(O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO3/c23-20(11-5-6-12-21(24)25)22-15-18-9-2-1-7-16(18)13-14-17-8-3-4-10-19(17)22/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15H2,(H,24,25)
Klucz InChI
NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?