Przejdź do
809705
5-DBCO-PEG4-dUTP, 10mM roztwór wodny
Synonim(y):
5-DBCO-PEG4-dUTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H54N5O21P3
Masa cząsteczkowa:
1057.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solution
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
reaction suitability
reaction type: click chemistry
solubility
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(N([C@H]2C[C@@H]([C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)O)C=C1/C=C\CNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCC(N3CC4=CC=CC=C4C#CC5=CC=CC=C53)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C42H54N5O21P3/c48-35-26-40(66-36(35)29-65-70(57,58)68-71(59,60)67-69(54,55)56)47-28-33(41(52)45-42(47)53)9-5-16-43-38(50)15-18-61-20-22-63-24-25-64-23-21-62-19-17-44-37(49)13-14-39(51)46-27-32-8-2-1-6-30(32)11-12-31-7-3-4-10-34(31)46/h1-10,28,35-36,40,
InChI key
DINRDGNWAWZURW-AWZRJCEASA-N
Application
5-DBCO-PEG4-dUTP jest zalecany do dwuetapowego znakowania DNA/cDNA, np. metodą PCR z polimerazą Taq. Jest on enzymatycznie włączany do DNA/cDNA jako substytut jego naturalnego odpowiednika dTTP. Powstały DNA/cDNA funkcjonalizowany DBCO może być znakowany cząsteczkami znakowanymi azydkiem przy użyciu bezmiedziowej chemii typu "click". Umożliwia to eksperymenty, takie jak wprowadzenie grupy biotynowej do zadań oczyszczania, wprowadzenie grupy fluorescencyjnej do wykrywania lub sieciowanie DNA do biomolekuł funkcjonalizowanych azydkiem, takich jak białka.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
764019808520808512
assay
>95% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
solubility
-
solubility
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
solubility
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
form
solution
form
paste
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)