Merck
669008
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)
Wybierz wielkość
25 G
7230,00 zł
7230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
7230,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]4Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
7230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% (trace metals analysis)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: titanium
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 22 Titanium
Zastosowanie
The product is a precursor for the deposition of titanium dioxide thin films by atomic layer deposition with water.[1] Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) (TDMAT) undergoes exothermal reaction with excess cyclopentadiene to yield tris(dimethylamido)(η5-cyclopentadienyl)titanium(IV).[2]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Applied Physics, 102, 083521/1-083521/1 (2007)
Mikami K, et al. et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 2, 494-494 (2014)
Matthew T McDowell et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(28), 15189-15199 (2015-06-18)
Light absorbers with moderate band gaps (1-2 eV) are required for high-efficiency solar fuels devices, but most semiconducting photoanodes undergo photocorrosion or passivation in aqueous solution. Amorphous TiO2 deposited by atomic-layer deposition (ALD) onto various n-type semiconductors (Si, GaAs, GaP
Produkty
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Zobacz wszystko
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the packaged mention in item 669008? Is it the 50ml stainless stell cylinder with valve use with Cambridge Nanotech ALD?
    1 answer
    1. This product is packaged in a steel cylinder and suitable for use in deposition systems only. This cylinder features a diaphragm valve and 1/4" Swagelok® VCR® cap and nickel gasket. Alternatively, product 469858 is packaged in clear glass sealed ampules for ease of access. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/469858
      Helpful?
  2. I need some details about the packaging: Is it a stainless steel tube with 1/4" VCR fitting connection (Edestahlbehälter mit ¼“ VCR Fitting Anschluss)?
    1 answer
    1. Product 669008 is Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV). This is a neat liquid, sold by weight. There is just one listed package size, 25 grams (669008-25G). Based on a density of 0.947 g/mL, the volume of the liquid is 26.4 mL. The product is described as being "packaged for use in a deposition system". It is packaged in a steel cylinder connected to a 316 stainless steel ball-valve, which in turn has a 1/4 inch male Swagelok-brand VCR connection. For a photo of the cylinder, go to the product detail page: https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/669008
      Click on the link for All Photos; the cylinder is in the second photo.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.