Merck
758167
Sigma-Aldrich
2-ethynylthiophene
90%
Synonim(y):
2-Acetylenylthiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.580
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
Klucz InChI
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
108.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
42.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)