Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł 193,50 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 743,00 zł 557,25 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
density
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cccs1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
InChI key
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description ≥97% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.586 (lit.) | refractive index n20/D 1.635 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.4279 (lit.) |
| bp 149-151 °C (lit.) | bp 128-130 °C/25 mmHg (lit.) | bp - | bp 71-73 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?