Merck
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1190,00 zł
1190,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1190,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 3,400 (n~77)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
temp. przejścia
Tm 53-58 °C
Ω-koniec
amine
α-koniec
biotin
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Zastosowanie
  • Biokoniugacja,
  • dostarczanie leków,
  • Hydrożel PEG,
  • środek sieciujący,
  • funkcjonalizacja powierzchni
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
Produkty
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.