Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3090,00 zł
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane, average Mn 3,800
form
solid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 3,400 (n ~ 77), average Mn 3,800
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
45-53 °C
Ω-end
NHS ester
α-end
biotin
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
storage temp.
−20°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 3,800 | description average Mn 4,000 | description PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 5,000 | description - |
| polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture - | polymer architecture shape: linear |
| form solid | form solid | form powder or solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| mol wt average Mn 3,800, PEG average Mn 3,400 (n ~ 77) | mol wt average Mn 4,000 | mol wt PCL average Mn 5,000, PEG average Mn 5,000 | mol wt PEG average Mn 3,400 (n~77) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?