Przejdź do
752452
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 3,000, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
756,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 3,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 3,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
55-60 °C
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer for preparing enzyme conjugates soluble in organic solvents†; promising drug carrier†
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
753084752460909149
form
solid
form
powder
form
powder or solid (or chunk(s))
form
viscous liquid
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
mol wt
average Mn 3,000
mol wt
Mw/Mn ≤1.4, average Mn 2,000
mol wt
average Mn 10,000
mol wt
average Mn 400 (by NMR)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
55-60 °C
mp
-
mp
56-60 °C
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) diamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)