Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 299,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol), average Mn 10,000, flakes
form
flakes
Quality Segment
mol wt
average Mn 10,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
63-65 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 10,000, flakes | description average Mn 4,600 | description average Mn 3,350, (Powder or Crystals or Granules) | description average Mn 6,000 |
| form flakes | form flakes | form (Powder or Crystals or Granules) | form flakes |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mol wt average Mn 10,000 | mol wt average Mn 4,400-4,800, average Mn 4,600 | mol wt average Mn 3,350 | mol wt Mn 5,000-7,000, average Mn 6,000 |
| mp 63-65 °C (lit.) | mp 57-61 °C (lit.) | mp 54-58 °C (lit.) | mp 60-63 °C |
| density 1.07 g/mL at 25 °C | density - | density 1.204 g/mL at 25 °C | density - |
| greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?