Merck
P32406
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1-propylamine
98%
Synonim(y):
3-Phenylpropylamine, γ-Aminopropylbenzene
Wybierz wielkość
10 G
270,00 zł
25 G
370,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
270,00 zł
25 G
370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Beilstein:
2205526
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
Klucz InChI
LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabella Barros Almeida et al.
Cytokine, 131, 155100-155100 (2020-04-22)
There is growing evidence that there is a relationship between major depressive disorder (MDD), also simply known as "depression", and inflammatory processes. Selective serotonin inhibitors, such as fluoxetine, are used as a first-line treatment for depression, and it is hypothesized
R Herráez-Hernández et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 679(1-2), 69-78 (1996-04-26)
A method for the determination of amphetamine and related compounds in urine based on on-line derivatization with 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC) and high-performance liquid chromatography is described. Derivatization is performed in a 20 x 2.1 mm I.D. column packed with a
Mohammad Darvishnejad et al.
Talanta, 199, 547-555 (2019-04-07)
In the present study, a low-cost, convenient and reliable thin film coating was developed as the extraction phase. The new sorbent was obtained by chemical bond formation between the hybrid sol-gel precursors and aluminum strip substrate in the first step
Cyntia M Palacio et al.
The FEBS journal, 286(20), 4086-4102 (2019-06-05)
The biodegradation of the nylon-6 precursor caprolactam by a strain of Pseudomonas jessenii proceeds via ATP-dependent hydrolytic ring opening to 6-aminohexanoate. This non-natural ω-amino acid is converted to 6-oxohexanoic acid by an aminotransferase (PjAT) belonging to the fold type I pyridoxal
Siyu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(2), 364-372 (2016-12-23)
Wolfberry or Goji berry, the fruit of Lycium barbarum, exhibits health-promoting properties that leads to an extensive study of their active components. We synthesized a set of hydroxycinnamic acid amide (HCCA) compounds, including trans-caffeic acid, trans-ferulic acid, and 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid