Merck
750050
Sigma-Aldrich
N-(4-Formylphenyl)carbazole
97%
Synonim(y):
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Wybierz wielkość
5 G
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-160 °C
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)-n2c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C19H13NO/c21-13-14-9-11-15(12-10-14)20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-13H
Klucz InChI
RPHLDCKUUAGNAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organiczna elektronika obiecuje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej przewyższające technologię opartą na krzemie.