Merck
151483
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde
98%
Wybierz wielkość
25 G
692,00 zł
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
692,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
85-87 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2n(CC)c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-16-14-6-4-3-5-12(14)13-9-11(10-17)7-8-15(13)16/h3-10H,2H2,1H3
Klucz InChI
QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde was used in the synthesis of poly(vinyl acetal)s (PVAcs)[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ramasamy Raj Kumar et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 310-327 (2016-11-14)
Formation of ruthenium(II) complexes of the type [RuH(CO)(PPh
Poly (vinyl acetal) s containing electron-donor groups: Synthesis in homogeneous phase and their thermal properties.
Fernandez MD, et al.
Reactive functional Polymers, 68(1), 39-56 (2008)
Agata Głuszyńska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(5) (2019-03-13)
Microwave formylation of carbazole derivatives was investigated and 3-monoaldehydes were obtained in high yield. A potential DNA-binding ligand, 3-[(3-ethyl)-2-vinylbenzothiazolium]-9-N-ethyl carbazole iodide, was synthesized and characterized including spectral properties (UV-Vis absorption and fluorescence spectra). The binding selectivity and affinity of three